(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
L09840.09
L09840.04
L09840.09EA
167.83
EUR
L09840.09
L09840.04
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 772-59-8
Molecular Formula: C9H8BrNO
Formula Weight: 226.08
Melting Point: 50-53°
Boiling Point: 175-178°/6mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016391
Vzorec:
C₉H₈BrNO Mw: 226.08 g/mol Teplota varu: 175…178 °C (6 mmHg) Teplota tavenia: 50…53 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016391 Číslo CAS: 772-59-8 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |