Tlačiť
4-Methoxy-β-nitrostyrene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, trans-4-Methoxy-β-nitrostyrene
A12745.06 A12745.14 A12745.22
A12745.06EA 105.9 EUR
A12745.06 A12745.14 A12745.22
4-Methoxy-β-nitrostyrene ≥98%
4-Methoxy-β-nitrostyrene
Purity: 98% CAS No.: 5576-97-6 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2047935 MDL No.: MFCD00024826
Vzorec: C₉H₉NO₃
Teplota tavenia: 86…88 °C
Číslo MDL: MFCD00024826
Číslo CAS: 3179-10-0