Tlačiť
3-Nitrostyrene 97% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
128990025 128990100
ACRO128990025EA 147.61 EUR
ACRO128990025 ACRO128990100
3-Nitrostyrene 97% stabilizovaný
3-Nitrostyrene
Vzorec: C₈H₇NO₂
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007276
Číslo CAS: 586-39-0
EINECS: 209-575-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer Approx. 0.1 % 3,5-di-tert-Butylcatechol