4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H33413.03
H33413.06
H33413.03EA
119.13
EUR
H33413.03
H33413.06
4-(Pentafluorothio)phenol ≥97%
4-(Pentafluorothio)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 774-94-7
Molecular Formula: C6H5F5OS
Formula Weight: 220.16
MDL No.: MFCD03788516
Vzorec:
C₆H₅F₅OS Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD03788516 Číslo CAS: 774-94-7 |