Tlačiť
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H33680.MD H33680.03
H33680.MDEA 195.75 EUR
H33680.MD H33680.03
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97% Molecular Formula: C6H5F6NS Formula Weight: 237.16 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD16652430
Vzorec: C₆H₅F₆NS
Mw: 237.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16652430
Číslo CAS: 1240256-99-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III