2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H34099.MD
H34099.03
H34099.MDEA
272.76
EUR
H34099.MD
H34099.03
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline ≥97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 1240257-25-3
Molecular Formula: C6H5F6NS
Formula Weight: 237.16
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD16652511
Vzorec:
C₆H₅F₆NS Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD16652511 Číslo CAS: 1240257-25-3 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |