Tlačiť
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
B21083.09 B21083.18
B21083.09EA 36.62 EUR
B21083.09 B21083.18
4-(4-Chlorophenoxy)aniline 97%, rods
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 101-79-1 Molecular Formula: C12H10ClNO Formula Weight: 219.67 Odour: Odourless Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00043925
Vzorec: C₁₂H₁₀ClNO
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043925
Číslo CAS: 101-79-1
EINECS: 202-976-5