Tlačiť
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
L20187.06 L20187.14
L20187.06EA 105.5 EUR
L20187.06 L20187.14
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate ≥98%
Methyl-2-amino-5-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 5202-89-1 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 168-170°/1mm MDL No.: MFCD00007837
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota varu: 168…170 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 67…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007837
Číslo CAS: 5202-89-1
EINECS: 225-992-4