Tlačiť
4-Hydroxybenzylideneacetone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17605.14 A17605.22
A17605.14EA 81.03 EUR
A17605.14 A17605.22
4-Hydroxybenzylideneacetone ≥97%
4-Hydroxybenzylideneacetone
Purity: 97% CAS No.: 3160-35-8 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 106-111° Beilstein Reference: 2412544
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Teplota tavenia: 106…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016490
Číslo CAS: 3160-35-8
EINECS: 221-607-9