Tlačiť
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
216909-250G 216909-5G
SIAL216909-250GEA 1051.87 EUR
SIAL216909-250G SIAL216909-5G
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate, Sigma-Aldrich®
Ammonium 8-anilinonaphthalene-1-sulphonate hydrate
Vzorec: C₁₆H₁₆N₂O₃S·H₂O
Číslo CAS: 206659-00-9
EINECS: 249-265-6