Tlačiť
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
L19830.03 L19830.06
L19830.03EA 44.06 EUR
L19830.03 L19830.06
4-Dibenzofuranboronic acid ≥98%
4-Dibenzofuranboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 100124-06-9 Molecular Formula: C12H9BO3 Formula Weight: 212.01 Melting Point: 286-291° Beilstein Reference: 1645426
Vzorec: C₁₂H₉BO₃
Mw: 212.01 g/mol
Teplota tavenia: 286…291 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00092336
Číslo CAS: 100124-06-9