Tlačiť
Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
B23676.03 B23676.06 B23676.14
B23676.03EA 61.29 EUR
B23676.03 B23676.06 B23676.14
Benzo[b]furan-2-boronic acid ≥98%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Purity: 98% CAS No.: 98437-24-2 Molecular Formula: C8H7BO3 Formula Weight: 161.95 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Vzorec: C₈H₇BO₃
Mw: 161.95 g/mol
Číslo MDL: MFCD00236019
Číslo CAS: 98437-24-2