N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Acetonylpyridiniumchloride, 1-Acetonylpyridinium chloride
A16015.06
A16015.14
A16015.06EA
58.97
EUR
A16015.06
A16015.14
N-Acetonylpyridinium chloride ≥97%
N-Acetonylpyridinium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 42508-60-1
Molecular Formula: C8H10ClNO
Formula Weight: 171.63
MDL No.: MFCD00031949
Vzorec:
C₈H₁₀ClNO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031949 Číslo CAS: 42508-60-1 |