Tlačiť
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L10951.03 L10951.06
L10951.03EA 44.93 EUR
L10951.03 L10951.06
6-Hydroxy-3-coumaranone ≥97%
6-Hydroxy-3-coumaranone
Purity: 97% CAS No.: 6272-26-0 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.14 Melting Point: 240-242° Beilstein Reference: 121444
Vzorec: C₈H₆O₃
Teplota tavenia: 240…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00068174
Číslo CAS: 6272-26-0