Tlačiť
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Formylfuran-5-boronic acid, (5-formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-formylfuran-2-boronic acid, (5-Formylfuran-2-yl)boronic acid, 5-Formyl-2-furanboronic acid
L17920.03 L17920.06
L17920.03EA 50.87 EUR
L17920.03 L17920.06
5-Formyl-2-furanylboronic acid ≥97%
5-Formyl-2-furanylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 27329-70-0 Molecular Formula: C5H5BO4 Formula Weight: 139.90 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1637050
Vzorec: C₅H₅BO₄
Mw: 139.90 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 140 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114696
Číslo CAS: 27329-70-0