Tlačiť
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1,3-Benzodioxol-5-yl)acetic acid
A11229.06 A11229.14 A11229.22
A11229.06EA 78.91 EUR
A11229.06 A11229.14 A11229.22
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetic acid
Purity: 98% CAS No.: 2861-28-1 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 127-130° Beilstein Reference: 177739
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16 g/mol
Teplota tavenia: 127…130 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014576
Číslo CAS: 2861-28-1
EINECS: 220-679-9