Tlačiť
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L09518.09 L09518.18
L09518.09EA 91.05 EUR
L09518.09 L09518.18
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 4439-02-5 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-45° Boiling Point: 135-140°/5mm Beilstein Reference: 7739 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00005835
Vzorec: C₉H₇NO₂
Mw: 161.16 g/mol
Teplota varu: 135…140 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 41…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005835
Číslo CAS: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
OSN: 3439
ADR: 6.1 III