Tlačiť
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
B23610.03 B23610.06
B23610.03EA 104.29 EUR
B23610.03 B23610.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 656-46-2 Molecular Formula: C8H4F2O4 Formula Weight: 202.12 Melting Point: 154-157° MDL No.: MFCD00792417
Vzorec: C₈H₄F₂O₄
Teplota tavenia: 154…157 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00792417
Číslo CAS: 656-46-2