Tlačiť
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-4-carboxylic acid
B23955.03 B23955.06
B23955.03EA 53.75 EUR
B23955.03 B23955.06
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid ≥97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 126120-85-2 Molecular Formula: C8H4F2O4 Formula Weight: 202.12 Melting Point: 202-205° Beilstein Reference: 7292629
Vzorec: C₈H₄F₂O₄
Teplota tavenia: 202…205 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631473
Číslo CAS: 126120-85-2