5-Methoxypiperonal ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
7-Methoxybenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
L08213.06
L08213.14
L08213.03
L08213.06EA
212.19
EUR
L08213.06
L08213.14
L08213.03
5-Methoxypiperonal ≥97%
5-Methoxypiperonal
Purity: 97%
CAS No.: 5780-07-4
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: 126-132°
Beilstein Reference: 384077
Vzorec:
C₉H₈O₄ Teplota tavenia: 126…132 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016900 Číslo CAS: 5780-07-4 EINECS: 227-304-8 |