Tetramethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Tetramethyl methylenebis(phosphonate), Tetramethyl methylenediphosphonate
A13441.06
A13441.14
A13441.22
A13441.06EA
152.83
EUR
A13441.06
A13441.14
A13441.22
Tetramethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Tetramethyl methylenebisphosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 16001-93-7
Molecular Formula: C5H14O6P2
Formula Weight: 232.11
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 152-154°/2.5mm
MDL No.: MFCD00014884
Vzorec:
C₅H₁₄O₆P₂ Teplota varu: 152…154 °C (2,5 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014884 Číslo CAS: 16001-93-7 |