Tlačiť
Tetraethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)
A14532.06 A14532.14 A14532.22
A14532.06EA 101.89 EUR
A14532.06 A14532.14 A14532.22
Tetraethyl methylenebisphosphonate ≥98%
Tetraethyl methylenebisphosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 1660-94-2 Molecular Formula: C9H22O6P2 Formula Weight: 288.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 151-153°/1.2mm Beilstein Reference: 1813241 MDL No.: MFCD00039887
Vzorec: C₉H₂₂O₆P₂
Teplota varu: 151…153 °C (1,2 mmHg)
Hustota: 1,162
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039887
Číslo CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5