Tetraisopropyl methylenebisphosphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Tetraisopropyl methylenebis(phosphonate), Tetraisopropyl methylenediphosphonate
A13484.09
A13484.18
A13484.09EA
87.85
EUR
A13484.09
A13484.18
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate ≥98%
Tetraisopropyl methylenebisphosphonate
Purity: 98%
CAS No.: 1660-95-3
Molecular Formula: C13H30O6P2
Formula Weight: 344.33
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 122-124°/1.5mm
Beilstein Reference: 1080180
MDL No.: MFCD00015021
Vzorec:
C₁₃H₃₀O₆P₂ Teplota varu: 122…124 °C (1,5 mmHg) Hustota: 1,080 Teplota vzplanutia: 160 °C (320 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00015021 Číslo CAS: 1660-95-3 EINECS: 216-765-0 OSN: 3278 ADR: 6.1,III |