Tlačiť
Tetraethyl ethylenebisphosphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetraethyl ethylenediphosphonate, Tetraethyl ethane-1,2-diylbis(phosphonate)
A14206.03 A14206.06 A14206.14
A14206.03EA 34.14 EUR
A14206.03 A14206.06 A14206.14
Tetraethyl ethylenebisphosphonate ≥98%
Tetraethyl ethylenebisphosphonate
Purity: 98% CAS No.: 995-32-4 Molecular Formula: C10H24O6P2 Formula Weight: 302.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 153-154°/0.9mm Beilstein Reference: 1800096 MDL No.: MFCD00015133
Vzorec: C₁₀H₂₄O₆P₂
Teplota varu: 153…154 °C (0,9 mmHg)
Hustota: 1,146
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015133
Číslo CAS: 995-32-4
EINECS: 213-625-0