Tlačiť
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dimethyl acetylmethylphosphonate
180696-25G 180696-5G
SIAL180696-25GEA 625.35 EUR
SIAL180696-25G SIAL180696-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₁₁O₄P
Číslo MDL: MFCD00008769
Číslo CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5