Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
Dimethyl acetylmethylphosphonate
L00537.06
L00537.14
L00537.06EA
125.95
EUR
L00537.06
L00537.14
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 4202-14-6
Molecular Formula: C5H11O4P
Formula Weight: 166.12
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4390
Boiling Point: 121-123°/11mm
Beilstein Reference: 1766218
MDL No.: MFCD00008769
Vzorec:
C₅H₁₁O₄P Teplota varu: 121…123 °C (11 mmHg) Hustota: 1,202 Teplota vzplanutia: 93 °C (199 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008769 Číslo CAS: 4202-14-6 EINECS: 224-110-5 |