Tlačiť
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Dimethyl acetylmethylphosphonate
177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 130.37 EUR
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Vzorec: C₅H₁₁O₄P
Teplota varu: 76…79 °C (3 mmHg)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008769
Číslo CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %