Tlačiť
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diethyl acetylmethylphosphonate
H26896.14 H26896.06
H26896.14EA 220.62 EUR
H26896.14 H26896.06
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97% CAS No.: 1067-71-6 Molecular Formula: C7H15O4P Formula Weight: 194.17 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.433 Boiling Point: 129°/9mm MDL No.: MFCD00044728
Vzorec: C₇H₁₅O₄P
Teplota varu: 129 °C (9 mmHg)
Hustota: 1,01
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044728
Číslo CAS: 1067-71-6