Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Diethyl acetylmethylphosphonate
H26896.14
H26896.06
H26896.14EA
220.62
EUR
H26896.14
H26896.06
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 1067-71-6
Molecular Formula: C7H15O4P
Formula Weight: 194.17
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.433
Boiling Point: 129°/9mm
MDL No.: MFCD00044728
Vzorec:
C₇H₁₅O₄P Teplota varu: 129 °C (9 mmHg) Hustota: 1,01 Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00044728 Číslo CAS: 1067-71-6 |