Tlačiť
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
D91152-25G D91152-5G
SIALD91152-25GEA 189.33 EUR
SIALD91152-25G SIALD91152-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₄BrO₃P
Číslo MDL: MFCD00000239
Číslo CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3