Tlačiť
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
114180050 114180250
ACRO114180050EA 81.03 EUR
ACRO114180050 ACRO114180250
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate 97%
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₄BrO₃P
Teplota varu: 75 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,27 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000239
Číslo CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %