Tlačiť
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Folin's reagent, Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulphonate
415400250 415401000 415400100
ACRO415400250EA 280.39 EUR
ACRO415400250 ACRO415401000 ACRO415400100
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt 98%
1,2-Naphthoquinone-4-sulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₁₀H₅NaO₅S
Teplota tavenia: 289 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001700
Číslo CAS: 521-24-4
EINECS: 208-308-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %