Tlačiť
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
121640010 121640050
ACRO121640010EA 67.79 EUR
ACRO121640010 ACRO121640050
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone) 97%
5-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (juglone)
Vzorec: C₁₀H₆O₃
Teplota tavenia: 161…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001684
Číslo CAS: 481-39-0
EINECS: 207-567-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III