Tlačiť
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
121630250 121631000 121630100
ACRO121630250EA 86.24 EUR
ACRO121630250 ACRO121631000 ACRO121630100
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone 99%
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Vzorec: C₁₀H₆O₃
Teplota tavenia: 192…195 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001678
Číslo CAS: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥98.5 %