Tlačiť
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
118640250 118641000
ACRO118640250EA 61.69 EUR
ACRO118640250 ACRO118641000
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
Mw: 157.21 g/mol
Teplota varu: 95…98 °C (7 mmHg)
Hustota: 1.02 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006003
Číslo CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4585 to 1.4605 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %