Ethyl dichlorophosphite 98%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 1498-42-6
Molecular Formula: CH3CH2OPCl2
Formula Weight: 146.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Acrid
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1697483
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000525
Vzorec:
C₂H₅Cl₂OP Teplota varu: 117…118 °C Hustota: 1,284 Teplota vzplanutia: 4 °C (39 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000525 Číslo CAS: 1498-42-6 EINECS: 216-098-5 OSN: 2924 ADR: 3,II |