Tlačiť
Chloroform-[13C] (99% ¹³C )
Dodávateľ: LGC Standards PROMOCHEM
Varování
CILCLM-262-0.1 CIL-CLM-262-1
PROOCILCLM-262-0.1EA 368.23 EUR
PROOCILCLM-262-0.1 PROOCIL-CLM-262-1
Chloroform-[13C] (99% ¹³C )
Chloroform-[13C]
Vzorec: CHCl₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 31717-44-9
OSN: 1888
ADR: 6.1,III