Tlačiť
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diethyl 4-methylbenzylphosphonate
A15190.09 A15190.18
A15190.09EA 44.52 EUR
A15190.09 A15190.18
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 3762-25-2 Molecular Formula: C12H19O3P Formula Weight: 242.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4960 Boiling Point: 146-148°/0.6mm Beilstein Reference: 2940626 MDL No.: MFCD00041385
Vzorec: C₁₂H₁₉O₃P
Teplota varu: 146…148 °C (0,6 mmHg)
Hustota: 1,070
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041385
Číslo CAS: 3762-25-2
EINECS: 223-180-4