Tlačiť
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 109.11 EUR
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Mw: 201.02 g/mol
Teplota varu: 85…86 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.66 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005821
Číslo CAS: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %