Tlačiť
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
169980100 169980500
ACRO169980100EA 54.15 EUR
ACRO169980100 ACRO169980500
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Vzorec: C₇H₁₅O₅P
Teplota varu: 127…131 °C (9 mmHg)
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009081
Číslo CAS: 1067-74-9
EINECS: 213-938-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %