Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
169980100
169980500
ACRO169980100EA
54.15
EUR
ACRO169980100
ACRO169980500
Methyl (diethylphosphono)acetate 97%
Methyl (diethylphosphono)acetate
Vzorec:
C₇H₁₅O₅P Teplota varu: 127…131 °C (9 mmHg) Hustota: 1,14 g/cm³ Teplota vzplanutia: >110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009081 Číslo CAS: 1067-74-9 EINECS: 213-938-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4310 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |