Tlačiť
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Diethyl [1-(ethoxycarbonyl)ethyl]phosphonate, Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)propanoate
174360100 174360500
ACRO174360100EA 77.82 EUR
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Vzorec: C₉H₁₉O₅P
Teplota varu: 143…144 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,11 g/cm³
Teplota vzplanutia: 88 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009159
Číslo CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %