tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
L17651.06
L17651.14
L17651.06EA
140.79
EUR
L17651.06
L17651.14
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Purity: 95%
CAS No.: 27784-76-5
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₂₁O₅P Teplota varu: 100…103 °C (1,5 mmHg) Hustota: 1,074 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00075414 Číslo CAS: 27784-76-5 |