Tlačiť
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15507.06 A15507.14 A15507.22
A15507.06EA 32.37 EUR
A15507.06 A15507.14 A15507.22
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Purity: 98+% CAS No.: 772-79-2 Molecular Formula: C6H4Cl3O2P Formula Weight: 245.43 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5398 Odour: Acrid Boiling Point: 113-115°/0.9mm Beilstein Reference: 910754 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009705
Vzorec: C₆H₄Cl₃O₂P
Teplota varu: 113…115 °C (0,9 mmHg)
Hustota: 1,508
Teplota vzplanutia: 106 °C (222 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009705
Číslo CAS: 772-79-2
EINECS: 212-254-1
OSN: 3265
ADR: 8,II