4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15507.06
A15507.14
A15507.22
A15507.06EA
32.37
EUR
A15507.06
A15507.14
A15507.22
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
4-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Purity: 98+%
CAS No.: 772-79-2
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5398
Odour: Acrid
Boiling Point: 113-115°/0.9mm
Beilstein Reference: 910754
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009705
Vzorec:
C₆H₄Cl₃O₂P Teplota varu: 113…115 °C (0,9 mmHg) Hustota: 1,508 Teplota vzplanutia: 106 °C (222 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009705 Číslo CAS: 772-79-2 EINECS: 212-254-1 OSN: 3265 ADR: 8,II |