Tlačiť
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11505.06 A11505.14 A11505.22
A11505.06EA 33.85 EUR
A11505.06 A11505.14 A11505.22
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Purity: 98+% CAS No.: 15074-54-1 Molecular Formula: C6H4Cl3O2P Formula Weight: 245.43 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 82-84°/0.4mm Beilstein Reference: 911009 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009704
Vzorec: C₆H₄Cl₃O₂P
Mw: 245.43 g/mol
Teplota varu: 82…84 °C (0.4 mmHg)
Hustota: 1.491
Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009704
Číslo CAS: 15074-54-1
EINECS: 239-129-4
OSN: 3265
ADR: 8 II