2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11505.06
A11505.14
A11505.22
A11505.06EA
33.85
EUR
A11505.06
A11505.14
A11505.22
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate 98+%, rods
2-Chlorophenyl phosphorodichloridate
Purity: 98+%
CAS No.: 15074-54-1
Molecular Formula: C6H4Cl3O2P
Formula Weight: 245.43
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 82-84°/0.4mm
Beilstein Reference: 911009
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009704
Vzorec:
C₆H₄Cl₃O₂P Mw: 245.43 g/mol Teplota varu: 82…84 °C (0.4 mmHg) Hustota: 1.491 Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009704 Číslo CAS: 15074-54-1 EINECS: 239-129-4 OSN: 3265 ADR: 8 II |