Tlačiť
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50554.03 H50554.06
H50554.03EA 105.9 EUR
H50554.03 H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 18529-04-9 Molecular Formula: C10H7ClFN Formula Weight: 195.63 MDL No.: MFCD00272333
Vzorec: C₁₀H₇ClFN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00272333
Číslo CAS: 18529-04-9