Tlačiť
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H50539.03 H50539.06
H50539.03EA 98.68 EUR
H50539.03 H50539.06
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99% CAS No.: 49713-56-6 Molecular Formula: C10H5ClF3N Formula Weight: 231.61 MDL No.: MFCD00153106
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153106
Číslo CAS: 49713-56-6