Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H31727.03 H31727.09
H31727.03EA 26.88 EUR
H31727.03 H31727.09
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97% CAS No.: 104460-70-0 Molecular Formula: C7H4BrF4N Formula Weight: 258.01 Melting Point: 30-41° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04973757
Vzorec: C₇H₄BrF₄N
Mw: 258.01 g/mol
Teplota tavenia: 30…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973757
Číslo CAS: 104460-70-0
OSN: 2811
ADR: 6.1 III