Tlačiť
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-amino-5-methoxybenzoate
H54704.MD H54704.03 H54704.06
H54704.MDEA 95.73 EUR
H54704.MD H54704.03 H54704.06
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate 96%
Methyl-2-amino-5-methoxybenzoate
Purity: 96% CAS No.: 2475-80-1 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Melting Point: 32-33° MDL No.: MFCD09038482
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Mw: 181.19 g/mol
Teplota tavenia: 32…33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09038482
Číslo CAS: 2475-80-1