m-Tolyl acetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L14602.14
L14602.22
L14602.14EA
47.73
EUR
L14602.14
L14602.22
m-Tolyl acetate ≥97%
m-Tolyl acetate
Purity: 97%
CAS No.: 122-46-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 100°/14mm
Beilstein Reference: 1862796
Merck Reference: 14,2583
MDL No.: MFCD00041910
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Teplota varu: 100 °C (14 mmHg) Hustota: 1,050 Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041910 Číslo CAS: 122-46-3 EINECS: 204-546-2 Merck Index: 14,2583 |