Tlačiť
m-Tolyl acetate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L14602.14 L14602.22
L14602.14EA 47.73 EUR
L14602.14 L14602.22
m-Tolyl acetate ≥97%
m-Tolyl acetate
Purity: 97% CAS No.: 122-46-3 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 100°/14mm Beilstein Reference: 1862796 Merck Reference: 14,2583 MDL No.: MFCD00041910
Vzorec: C₉H₁₀O₂
Teplota varu: 100 °C (14 mmHg)
Hustota: 1,050
Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041910
Číslo CAS: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Index: 14,2583