(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%, JRD
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
H30752.MD
H30752.03
H30752.MDEA
82.63
EUR
H30752.MD
H30752.03
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%, JRD
(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 749934-29-0
Molecular Formula: C9H8FNO
Formula Weight: 165.17
Refractive Index: 1.5131
Vzorec:
C₉H₈FNO Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD09038467 Číslo CAS: 749934-29-0 OSN: 3276 ADR: 6.1,III |